Learn More
Thermo Scientific™ Combinación de refrigerador/congelador de laboratorio Thermo Scientific serie ES 230V
Código de producto. 12673176 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacity (Metric) Refrigerator:
159 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacity (Metric) Refrigerator Tamaño de la unidad
12673176 159 L 1 PCS
1 options
Código de producto. 12673176 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 263CAEVTS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Aproveche el espacio en zonas de trabajo pequeñas con la combinación de refrigerador/congelador de laboratorio Thermo Scientific™ serie ES, diseñado para la protección de muestras habituales.
Utilice el espacio de manera eficaz en las zonas de trabajo pequeñas con la combinación de refrigerador/congelador de laboratorio Thermo Scientific™ serie ES, diseñado para la protección de muestras habituales.
Características:
  • Controlador integrado
  • Indicador digital
  • Alarmas de temperatura alta y baja
  • Puertas con cierre estándar
  • Bajo consumo de energía
  • Orificios de acceso
  • Marcado CE
Recomendados para:
Almacenamiento en laboratorios de uso general
Nota:
solo disponible en regiones de 50 Hz; no disponible en Norteamérica ni en otras regiones de 60 Hz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Combinado frigorífico-congelador de uso general
Capacidad (imperial) del congelador 3,849 pies cúb.
Capacidad del refrigerador (imperial) 5,615 pies cúb.
Capacity (Metric) Freezer 109 L
Capacity (Metric) Refrigerator 159 L
Intervalo de temperatura (congelador) De -12 °C a -20 °C
Intervalo de temperatura (refrigerador) De 1 °C a 11 °C
No. of Doors 2
Estantes 3 (refrigerador), 1 (congelador)
Descongelación Manual
Opciones de vigilancia Alarma
Refrigerante R600A
Capacidad de la gradilla 13
Certificaciones/conformidad CE
Garantía La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 24 x 21,4 x 66 pulg (60 x 54,5 x 168 cm)
Fondo del congelador (imperial) 16,3 in
Fondo del refrigerador (imperial) 17,7 in
Fondo del congelador (métrico) 41,5 cm
Fondo del refrigerador (métrico) 45 cm
Altura exterior (imperial) 66 pulg
Altura del congelador (imperial) 26,3 in
Altura del refrigerador (imperial) 28,5 in
Altura exterior (métrico) 168 cm
Altura del congelador (métrico) 67 cm
Altura del refrigerador (métrico) 72,5 cm
Longitud (imperial) exterior 24 pulg
Longitud (métrico) exterior 60 cm
Anchura exterior (imperial) 21,4 in
Anchura del congelador (imperial) 16 pulg
Anchura del refrigerador (imperial) 18 pulg
Anchura exterior (métrico) 54,5 cm
Anchura del congelador (métrico) 40,8 cm
Anchura del refrigerador (métrico) 45,7 cm
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V/50 Hz
Frecuencia 50 Hz
Peso con embalaje (imperial) 209,5 lb
Peso con embalaje (métrico) 95 kg