Learn More
Solución estándar de nitrato ES/NO3, WTW™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10719201
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 LT
10719201 1000 mL 1 LT
1 options
Código de producto. 10719201 Proveedor WTW N.º de proveedor 120220
Las soluciones patrones para calibración contienen 10 g del ión que se va a medir por 10 litros.Mediante diluciones definidas de estas soluciones, el usuario puede producir fácilmente su propia solución de calibración para el rango de medición deseado.El volumen, con un litro de contenido, permite realizar mediciones económicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma física Líquido
Concentración 10 g/L
Color Incolora
Punto de ebullición 100°C
Cantidad 1000 mL
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privacy Policy.