Learn More
Solución estándar de iones de sodio ES/Na, WTW™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10693912
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
10693912 1000 mL 1 litro
1 options
Código de producto. 10693912
Marca: WTW 120222
Las soluciones patrones para calibración contienen 10 g del ión que se va a medir por 10 litros.Mediante diluciones definidas de estas soluciones, el usuario puede producir fácilmente su propia solución de calibración para el rango de medición deseado.El volumen, con un litro de contenido, permite realizar mediciones económicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma física Líquido
Concentración 10 g/L
Color Incolora
Punto de ebullición 100°C
Cantidad 1000 mL