Learn More
Solución estándar modelo ES/Ca, WTW™
Código de producto. 10099770
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10099770 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 10099770 Proveedor WTW N.º de proveedor 120200
 Artículo restringido
En stock
Las soluciones patrones para calibración contienen 10 g del ión que se va a medir por 10 litros.Mediante diluciones definidas de estas soluciones, el usuario puede producir fácilmente su propia solución de calibración para el rango de medición deseado.El volumen, con un litro de contenido, permite realizar mediciones económicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Envase 1 frasco con 1 l
Forma física Líquido
Concentración 10 g/L
Punto de ebullición de 100 °C
Solubilidad Miscible con agua
Cantidad 1 L