Learn More
Grant Instruments™ Incubadora con agitador orbital ES-20/80
Código de producto. 17551136
Change view
Click to view available options
Modelo:
ES-20/80 EURO
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Tipo de tapón unitSize
17551136 ES-20/80 EURO Enchufe de la UE cada uno
1 options
Código de producto. 17551136
Marca: Grant Instruments™ ES20/80 EURO
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incubadora con agitador orbital ES-20/80, compacta, Bluetooth, de 50 a 400 rpm, de +25 a +80 °C. Las plataforma se piden por separado.
  • La avanzada incubadora con agitador ES-20/80 está diseñada para laboratorios de biotecnología y farmacéuticos.
  • El intervalo de temperatura es de 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta +80 °C, con una uniformidad de temperatura de ± 0,3 °C a 37 °C. La ES-20/80 tiene un intervalo de control de velocidad ajustable de 50 a 400 rpm (en incrementos de 10 rpm).
  • La cámara interior está fabricada en acero inoxidable. El motor de última generación, los materiales de aislamiento térmico y el control PID de parámetros reducen el consumo de energía y hacen que la incubadora con agitador sea altamente eficaz a pesar de su tamaño relativamente grande.
  • Se pueden apilar hasta 3 unidades, lo que permite ahorrar espacio. La nueva pantalla táctil transparente y la sencilla interfaz proporcionan un control claro e intuitivo de los parámetros.
  • También permite el registro de datos, el almacenamiento y la visualización a lo largo del tiempo.
  • La conectividad Bluetooth™ al PC permite la gestión de datos, el registro de datos, el control de parámetros y la creación de perfiles en el software incluido.
  • Disponible con 5 plataformas intercambiables y kits de apilamiento. Debe pedirse por separado.
  • Aplicaciones:
    • Cultivo microbiano y cultivo celular;
    • expresión de proteínas;
    • estudios de solubilidad;
    • mezcla general en condiciones controladas;
    • otras aplicaciones en el campo de las ciencias biológicas y la química.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tensión 120/230 V
Intervalo de temperatura (métrico) 25°C a 80°C
Tipo de producto Plataforma de agitación con incubación
Tipo de tapón Enchufe de la UE
Exactitud de temperatura Más de 0,1 oC a +37 oC
Frecuencia 230 V, 50/60 Hz
Dimensiones interiores (F x An x Al) 460 x 350 x 400 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 620 x 530 x 510 mm
Peso (métrico) 48 kg
Modelo ES-20/80 EURO
Pantalla Sí
Garantía y oferta de servicio 2 años
Refrigerado No