Learn More
Eritrosina B Sal Sódica (Grado Técnico), TRC
Código de producto. 30007413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30007413 10 g 10 g
17943475 1 g 1 g
17983675 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007413 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE65005010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16423-68-0
Fórmula molecular C20 H6 I4 O5 . 2 Na
Peso molecular (g/mol) 879.86
Sinónimo Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one, 3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiodo-, sodium salt (1:2), Erythrosine B (6CI), Fluorescein, 2',4',5',7'-tetraiodo-, disodium salt (8CI), Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one, 3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiodo-, disodium salt (9CI), 1427 Red, 1671 Red, 2,4,5,7-Tetraiodofluorescein disodium salt, 2',4',5',7'-Tetraiodofluorescein disodium salt, Acid Red 51, Aizen Erythrosine, Aizen Food Red 3, Basovit Red 425E, C.I. 45430, C.I. Acid Red 51, C.I. Food Red 14, Calcocid Erythrosine N, Canacert Erythrosine BS, Ceplac, Cilefa Pink B, Cogilor Red 312.10, D and C Red No. 3, D&C Red No. 3, Dolkwal Erythrosine, E 127, Edicol Supra Erythrosin AS, Edicol Supra Erythrosine A, Erythrosin, Erythrosin B, Erythrosin B sodium salt, Erythrosin BS, Erythrosine, Erythrosine 3, Erythrosine 307046, Erythrosine 36003, Erythrosine 37003, Erythrosine 3B, Erythrosine B-FO, Erythrosine BS, Erythrosine Bluish, Erythrosine E 127, Erythrosine Extra, Erythrosine Extra Conc. A Export, Erythrosine Extra Pure A, Erythrosine I, Erythrosine K-FO, Erythrosine Red 3, Erythrosine TB, Erythrosine TB Extra, Erythrosine extra bluish, Eurocert Erythrosine 311807, FD & C Red No. 3-307020, FD and C Red 3, FD and C Red No. 3, FD&C Red No. 3, FD&C Red No. 3-37003, FDC Red 3, FDC Red 3 dye, Food Color Red 3, Food Dye Red 3, Food Red 14, Food Red 3, Food Red No. 3, Hexacert Red No. 3, Hexacol Erythrosine BS, Japan Food Red No. 3, Japan Red 3, Japan Red No. 3, Maple Erythrosine, Necol Erythrosine, Neelicol Erythrosine, New Pink Bluish Geigy, Red 1799, Red 3, Red No. 3, S 887, Simacid Pink 24107, Synerid, Tetraiodofluorescein sodium salt, Usacert FD & C Red No. 3-310116, Usacert Red No. 3, Water Pink 176575
Nombre IUPAC disodio; 2',4',5',7'-tetraiodo-3-oxorifíro[2-benzofurano-1,9'-xanteno]-3',6'-diolato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]c1c(I)cc2c(Oc3c(I)c([O-])c(I)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erythrosine B disodium salt (E127)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H8I4O5.2Na/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20;;/h1-6,25-26H;;/q;2*+1/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 879.6189
Porcentaje de pureza >95%