Learn More
MedChemExpress Erythrosine B
Código de producto. 16408896
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16408896 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16408896 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYD0259
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Erythrosine B is an artificial dye widely used in the food and textile industries. Erythrosine B is also a novel photosensitizer which has been used to develop animal models.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Tipo de producto Dye Reagents
Cantidad 100 mg
Condiciones de envío Room temperature
Sinónimo Erythrosin extra bluish
CAS 16423-68-0
Peso molecular 879.86 g/mol
Solubilidad H2O : 33.33 mg/mL (37.88 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : 33.33 mg/mL (37.88 mM; Need ultrasonic)
Objetivo HBV