Learn More
Eritrosina B, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11452247 500 g 500 g
11432247 25 g 25 g
11442247 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11452247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14180.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Eritrosina B, C40H14I8Na2O10, número de CAS-16423-68-0, C.I. 45430; Sal sódica de tetraiodofluoresceína, 500 g, 240-046-0, 879,87, H302, Nocivo por ingestión según declaración H302 de GHS H, P264b-P270-P301+P312-P330-P501c, DKRYETBOLGDIOK-UHFFFAOYSA-L.
Erythrosin B, also called Acid Red 51, is used as a food colorant, in printing inks and as a biological stain in plant anatomy. It finds application as a dental plaque disclosing agent and a sensitizer for orthochromatic photographic films. As a food additive, it is commonly used in sweets like candies, popsicles and in cake-decorating gels. It is an important dye used in the determination of cell viability and used as phosphorescent triplet probe to detect rotational diffusion of membrane proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La eritrosina B, también llamada rojo ácido 51, se utiliza como colorante alimentario, en tintas de impresión y como tinción biológica en la anatomía de las plantas. Se aplica como agente revelador de placa dental y sensibilizador para películas fotográficas ortocromáticas. Como aditivo alimentario, se utiliza comúnmente en dulces como caramelos, helados y en geles de decoración de pasteles. Es un colorante importante utilizado en la determinación de la viabilidad celular y como sonda triple fosforescente para detectar la difusión rotacional de proteínas de membrana.
Solubilidad
Soluble en agua, glicerina y metanol.
Notas
Sensible a la luz e higroscópico. Mantener el recipiente herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16423-68-0
Número MDL MFCD00144257
Sinónimo C.I. 45430; Tetraiodofluorescein sodium salt
PubChem CID 131676154
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erythrosin B
Fórmula molecular C40H14I8Na2O10
Información de solubilidad Soluble in water,glycerin and methanol.
Clave InChI DKRYETBOLGDIOK-UHFFFAOYSA-L
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)I)O)I)I)I)C(=O)O.C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)I)[O-])I)I)I)C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC Disodio; ácido 2-(3-hidroxi-2,4,5,7-tetrayodo-6-oxoxanten-9-il)benzoico;2-(2,4,5,7-tetrayodo-3-óxido-6-oxoxanten-9-il)benzoato
Peso molecular (g/mol) 1715.757
Formula Weight (peso de la fórmula) 879.87
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Cantidad 500 g