Learn More
Eritrosina B, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11432247 25 g 25 g
11442247 100 g 100 g
11452247 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11432247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14180.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.25€
    40.65€ / 25 g
    Ahorro 7.60€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Eritrosina B, C40H14I8Na2O10, número de CAS-16423-68-0, C.I. 45430; Sal sódica de tetraiodofluoresceína, 500 g, 240-046-0, 879,87, H302, Nocivo por ingestión según declaración H302 de GHS H, P264b-P270-P301+P312-P330-P501c, DKRYETBOLGDIOK-UHFFFAOYSA-L.
Erythrosin B, also called Acid Red 51, is used as a food colorant, in printing inks and as a biological stain in plant anatomy. It finds application as a dental plaque disclosing agent and a sensitizer for orthochromatic photographic films. As a food additive, it is commonly used in sweets like candies, popsicles and in cake-decorating gels. It is an important dye used in the determination of cell viability and used as phosphorescent triplet probe to detect rotational diffusion of membrane proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La eritrosina B, también llamada rojo ácido 51, se utiliza como colorante alimentario, en tintas de impresión y como tinción biológica en la anatomía de las plantas. Se aplica como agente revelador de placa dental y sensibilizador para películas fotográficas ortocromáticas. Como aditivo alimentario, se utiliza comúnmente en dulces como caramelos, helados y en geles de decoración de pasteles. Es un colorante importante utilizado en la determinación de la viabilidad celular y como sonda triple fosforescente para detectar la difusión rotacional de proteínas de membrana.
Solubilidad
Soluble en agua, glicerina y metanol.
Notas
Sensible a la luz e higroscópico. Mantener el recipiente herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16423-68-0
Número MDL MFCD00144257
PubChem CID 131676154
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erythrosin B
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Fórmula molecular C20H6I4Na2O5
Información de solubilidad Soluble in water,glycerin and methanol.
Cantidad 25 g
Clave InChI IINNWAYUJNWZRM-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=C(C=CC=C1)C1=C2C=C(I)C(=O)C(I)=C2OC2=C(I)C([O-])=C(I)C=C12
Nombre IUPAC disodio; ácido 2-(3-hidroxi-2,4,5,7-tetraido-6-oxoxanten-9-il)benzoico; 2-(2,4,5,7-tetrayodo-3-oxido-6-oxoxanten-9-il)benzoato
Peso molecular (g/mol) 879.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 879.87