Learn More
Eritosina B, soluble en alcohol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15474949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15474949 5 g 5 g
15484949 25 g 25 g
15494949 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15474949 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62619.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 15905-32-5 | C20H8I4O5 | 835.90 g/mol
Erythrosin B is used as a red coloring in some foods such as cherries and fish. It is used as printing ink, dental plaque disclosing agent and biological stain. It finds application as a radiopaque medium and sensitizer for orthochromatic photographic films. It is utilized as a cake-decorating gel. In addition to this, it is used in sweets such as candies and popsicles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La eritrosina B se utiliza como colorante rojo en algunos alimentos como cerezas y pescados. Se utiliza como tinta de impresión, agente revelador de placa dental y tinción biológica. Tiene aplicación como medio radiopaco y sensibilizador para películas fotográficas ortocromáticas. Se utiliza como gel de decoración de pasteles. Además, se utiliza en dulces como caramelos y piruletas.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, metanol, celosolve de metilo y etanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15905-32-5
Fórmula molecular C20H8I4O5
Peso molecular (g/mol) 835.90
Número MDL MFCD00005044
Clave InChI OALHHIHQOFIMEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo C.I. 45430:2; Solvent Red 140
PubChem CID 3259
SMILES OC1=C(I)C2=C(C=C1I)C1(OC(=O)C3=C1C=CC=C3)C1=CC(I)=C(O)C(I)=C1O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erythrosin B
Información de solubilidad Soluble in water,spirit,methanol,methyl cellosolve and ethanol.
Nombre IUPAC 3',6'-dihidroxi-2',4',5',7'-tetraiodospiro[2-benzofurano-3,9'-xanteno]-1-uno
Formula Weight (peso de la fórmula) 835.89
Color Naranja a naranja-rojo
Cantidad 5 g
Forma física Polvo