Especificaciones
| CAS | 568-63-8 |
| Fórmula molecular | C40H14I8Na2O10 |
| Sinónimo | Acid Red 51, Solvent Red 140, 2',4',5',7'-Tetraiodofluorescein, FD&C Red No. 3, Erythrosin extra bluish |
| Información de solubilidad | Soluble in water (20mg/mL) or ethanol (20mg/mL) |
| Clave InChI | DKRYETBOLGDIOK-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)I)O)I)I)I)C(=O)O.C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)I)[O-])I)I)I)C(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
| Nombre IUPAC | Disodio; ácido 2-(3-hidroxi-2,4,5,7-tetrayodo-6-oxoxanten-9-il)benzoico;2-(2,4,5,7-tetrayodo-3-óxido-6-oxoxanten-9-il)benzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 1715.757 |
| PubChem CID | 131676154 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 879.9 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Erythrosin B Sodium Salt
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.