Learn More
Thermo Scientific Chemicals Eritrosina B, pura, tinción biológica de gran pureza
Código de producto. 10581441 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10581441 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 10581441 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 189460250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.55€
    46.65€ / 25 g
    Ahorro 8.90€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erythrosin B
Punto de fusión >300.0°C
CAS 16423-68-0
Contenido de tinte 87% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C20H6I4Na2O5
Número MDL MFCD00144257
Beilstein 19, II, 258
Índice Merck 15, 3749
Sinónimo Acid Red 51, C.I. 45430
Color Burdeos a rojo
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Cantidad 25 g
Clave InChI IINNWAYUJNWZRM-UHFFFAOYSA-L
Forma física Polvo fino
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=C(C=CC=C1)C1=C2C=C(I)C(=O)C(I)=C2OC2=C(I)C([O-])=C(I)C=C12
Nombre IUPAC disodio; 2',4',5',7'-tetraiodo-3-oxospiro[2-benzofurano-1,9'-xanteno]-3',6'-diolato
Peso molecular (g/mol) 879.86
PubChem CID 12961638
Formula Weight (peso de la fórmula) 879.85
Grado Pure