Learn More
Thermo Scientific Chemicals Eritrosina B, pura, certificada
Código de producto. 10299450 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10299450 25 g Frasco de vidrio 25 g
10289033 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10299450 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 409450250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.05€
    51.65€ / 25 g
    Ahorro 9.40€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 16423-68-0 | C20H6I4Na2O5 | 879.86 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16423-68-0
Fórmula molecular C20H6I4Na2O5
Peso molecular (g/mol) 879.86
Número MDL MFCD00144257
Clave InChI IINNWAYUJNWZRM-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo Acid Red 51, C.I. 45430
PubChem CID 12961638
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=C(C=CC=C1)C1=C2C=C(I)C(=O)C(I)=C2OC2=C(I)C([O-])=C(I)C=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erythrosin B
Nombre de nota Pure
Índice de absorción 1.15 to 1.55
Contenido de tinte 80% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 524 to 527nm
Envase Frasco de vidrio
Beilstein 19, II, 258
Índice Merck 15, 3749
Color Marrón a rojo
Cantidad 25 g
Forma física Polvo fino
Nombre IUPAC disodium 2-(2,4,5,7-tetraiodo-6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate
Formula Weight (peso de la fórmula) 879.85
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Erythrosin B
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.