Learn More
Eritrosina B,∽ 98%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11426031 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
11426031 5 g
1 options
Código de producto. 11426031 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219045005
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erythrosin B
CAS 15905-32-5
Intervalo de porcentaje de ensayo ∽98%
Fórmula molecular C20H8I4O5
Número MDL MFCD00005044
Sinónimo Solvent Red 140
Clave InChI OALHHIHQOFIMEF-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=C(I)C2=C(C=C1I)C1(OC(=O)C3=C1C=CC=C3)C1=CC(I)=C(O)C(I)=C1O2
Nombre IUPAC 3',6'-dihidroxi-2',4',5',7'-tetrayodo-3H-espiro[2-benzofuran-1,9'-xanten]-3-ona
Peso molecular (g/mol) 835.90
PubChem CID 3259
Formula Weight (peso de la fórmula) 835.9
Color Rojo
Cantidad 5 g
Forma física Polvo