Learn More
Erythrosin B, 95%, pure, spirit soluble, ACROS Organics™
Código de producto. 10348140 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
10348140 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 10348140 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 191120050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erythrosin B
Nombre de nota 95%
CAS 15905-32-5
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula molecular C20H8I4O5
Número MDL MFCD00005044
Beilstein 19, 231
Clave InChI OALHHIHQOFIMEF-UHFFFAOYSA-N
Espectro infrarrojo Authentic
SMILES OC1=C(I)C2=C(C=C1I)C1(OC(=O)C3=C1C=CC=C3)C1=CC(I)=C(O)C(I)=C1O2
Nombre IUPAC 3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiodo-3H-spiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
Peso molecular (g/mol) 835.90
PubChem CID 3259
Formula Weight (peso de la fórmula) 835.9
Grado Pure
Envase Glass bottle
UV_Vis 94% min.
Espectrometría UV Complies
Color Orange to Orange/Red
Cantidad 5 g
Forma física Polvo