Learn More
Eritrosina B, ∽ 93 % por UV-Vis, MP Biomedicals™
Código de producto. 11406031 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11406031 10 g 10 g
11416031 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11406031 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219044910
Chemical Identifiers
CAS 568-63-8
Fórmula molecular C40H14I8Na2O10
Peso molecular (g/mol) 1715.757
Número MDL MFCD00144257
Clave InChI DKRYETBOLGDIOK-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo Acid Red 51, C.I. 45430
PubChem CID 131676154
Nombre IUPAC Disodio; ácido 2-(3-hidroxi-2,4,5,7-tetrayodo-6-oxoxanten-9-il)benzoico;2-(2,4,5,7-tetrayodo-3-óxido-6-oxoxanten-9-il)benzoato
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)I)O)I)I)I)C(=O)O.C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)I)[O-])I)I)I)C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Erythrosin B Sodium Salt
Intervalo de porcentaje de ensayo ∽ 93%
Formula Weight (peso de la fórmula) 879.9
Color Granate
Cantidad 10 g
Forma física Polvo
compliance-icons
Product Identifier
  • Erythrosin B Sodium Salt
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.