Learn More
Eritromicina (polvo cristalino blanco), Fisher BioReagents
Código de producto. 10583315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10583315 25 g 25 GR
1 options
Código de producto. 10583315 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP92025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La eritromicina se utiliza como inhibidor en la biosíntesis de proteínas sin células.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erythromycin
Tipo Erythromycin
Forma física Sólido
CAS 114-07-8
pH 8 to 10.5
Punto de fusión 138°C
Residuos de ignición 0.2% max.
Envase Frasco de polietileno
Rotación específica Inclusive between -78° (+ or -)
Color Blanco
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 85%
Fórmula molecular C37H67NO13
Número MDL MFCD00084654
Índice Merck 15, 3739
Sinónimo E-Mycin, Erythrocin
Clave InChI ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Nombre IUPAC (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-{[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimetilamino)-3-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi}-14-etil-7,12,13-trihidroxi-4-{[(2R,4R,5S,6S)-5-hidroxi-4-metoxi-4,6-dimetiloxan-2-il]oxi}-3,5,7,9,11,13-hexametil-1-oxaciclotetradecano-2,10-diona
Peso molecular (g/mol) 733.94
PubChem CID 12560
ChEBI CHEBI:42355
Formula Weight (peso de la fórmula) 733.94