Learn More
Tiocianato de eritromicina, TRC
Código de producto. 30009545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009545 50 g 50 g
30006673 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009545 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE65005550G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7704-67-8
Fórmula molecular C37H67NO13 • CHNS
Peso molecular (g/mol) 733.935898
Sinónimo Bactenix V 300, Erythrocin Thiocyanate, Erytrovet, Gallimycin 10, Gallimycin 50 Pro-Gallimycin 10;
SMILES CC[C@@H]1[C@](C)([C@@H]([C@@H](C)C(=O)[C@H](C)C[C@](C)([C@@H]([C@@H](C)[C@@H]([C@@H](C)C(=O)O1)O[C@H]2C[C@](C)([C@H]([C@H](C)O2)O)OC)O[C@H]3[C@@H]([C@H](C[C@@H](C)O3)N(C)C)O)O)O)O.C(#N)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erythromycin Thiocyanate
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C37H67NO13.CHNS/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26;2-1-3/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3;3H/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-;/m1./s1