Learn More
Erythromycin, MedChemExpress
Código de producto. 16490828
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16490828 5 g 5 g
16428428 10 g 10 g
16412099 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16490828 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0220
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Erythromycin is a macrolide antibiotic produced by actinomycete Streptomyces erythreus with a broad spectrum of antimicrobial activity.
Erythromycin binds to bacterial 50S ribosomal subunits and inhibits RNA-dependent protein synthesis by blockage of transpeptidation and/or translocation reactions, without affecting synthesis of nucleic acid[1][2]. Erythromycin also exhibits antitumor and neuroprotective effect in different fields of research[3][4].
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erythromycin
Forma física Powder
CAS 114-07-8
Color Blanco
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C37H67NO13
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (136.25 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (1.36 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES C[C@@H]([C@@H]([C@H](C(O[C@@H]1CC)=O)C)O[C@@](O[C@@H](C)[C@@H]2O)([H])C[C@@]2(C)OC)[C@H]([C@](O)(C[C@H](C([C@@H]([C@@H](O)[C@@]1(O)C)C)=O)C)C)O[C@@](O[C@H](C)C[C@@H]3N(C)C)([H])[C@@H]3O
Peso molecular (g/mol) 733.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 733.93