Learn More
Thermo Scientific Chemicals (-)-Eritromicina, Eur. Ph.
Código de producto. 10061961 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10061961 5 g Frasco de vidrio 5 g
11926911 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10061961 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 343880050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
La eritromicina (eritrocina), número de CAS 114-07-8, es un antibiótico de amplio espectro.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La eritromicina es un antibiótico macrólido que funciona al unir la subunidad ribosomal 50S e inhibir la formación de polipéptidos
  • La eritromicina se aisló de Saccharopolyspora erythraea
Aplicaciones
  • La eritromicina se puede utilizar para interrumpir el crecimiento de bacterias grampositivas y gramnegativas
  • Se ha demostrado que la eritromicina tiene efectos motores en el sistema gastrointestinal y se puede utilizar para investigaciones de laboratorio sobre la migración de la actividad compleja motora
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114-07-8
Fórmula molecular C37H67NO13
Peso molecular (g/mol) 733.94
Número MDL MFCD00084654
Clave InChI ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
PubChem CID 12560
ChEBI CHEBI:42355
Nombre IUPAC (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(Dimetilamino)-3-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-14-etil-7,12,13-trihidroxi-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hidroxi-4-metoxi-4,6-dimetiloxan-2-il]oxi-3,5,7,9,11,13-hexametil-oxaciclotetradecano-2,10-diona
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Erythromycin
Tipo (-)-Erythromycin
Forma física Polvo o cristales, ligeramente higroscópico
Punto de fusión 138.0°C to 140.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico (identificación A)
Envase Frasco de vidrio
Rotación específica − 74.50 (20.00°C c=2,ethanol)
Agua 6.5% max. (K.F.)
Color Incoloro, blanco o amarillo
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: +/- 2 mg/mg. Other solubilities: freely soluble in alcohols, acetone, chloroform,, acetonitrile, ethyl acetate, moderately soluble in ether, ethylenedichloride, and amyl acetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 733.94
Porcentaje de pureza 93.0 to 102.0% (sum of erythromycin A, B and C, on anhydrous substance); 5.0% max. erythromycin B and erythromycin C)