Learn More
Erythromycin Ethylsuccinate, MedChemExpress
Código de producto. 16471446
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
Tamaño de la unidad:
200 miligramos
16471446 200 mg 200 miligramos
1 options
Código de producto. 16471446 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0957
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Erythromycin Ethylsuccinate is an antibiotic useful for the treatment of a number of bacterial infections, has an antimicrobial spectrum similar to or slightly wider than that of penicillin. Erythromycin Ethylsuccinate has antiviral activity against HIV-1.
Erythromycin Ethylsuccinate is an antibiotic useful for the treatment of a number of bacterial infections, has an antimicrobial spectrum similar to or slightly wider than that of penicillin. Erythromycin Ethylsuccinate has antiviral activity against HIV-1.
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Erythromycin Ethylsuccinate
Forma física Powder
CAS 1264-62-6
Color Blanco
Cantidad 200 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C43H75NO16
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo Erythromycin ethyl succinate EES
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (58.00 mM) ∣Ethanol : ≥ 33.33 mg/mL (38.66 mM)
SMILES O=C(CCC(OCC)=O)O[C@H]([C@H]1N(C)C)[C@](O[C@H](C)C1)([H])O[C@@H]([C@](O)(C[C@H](C([C@@H]([C@@H](O)[C@@]2(O)C)C)=O)C)C)[C@H]([C@@H]([C@H](C(O[C@@H]2CC)=O)C)O[C@@](O[C@@H](C)[C@@H]3O)([H])C[C@@]3(C)OC)C
Peso molecular (g/mol) 862.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 862.05
Grado Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.