Learn More
Eritromicina Etil Sucinato, TRC
Código de producto. 30388284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388284 2.5 g
30376764 100 mg
30376335 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30388284 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE6499852.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1264-62-6
Fórmula molecular C43 H75 N O16
Peso molecular (g/mol) 862.05
Sinónimo Erythromycin A Ethylsuccinate, (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-4-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-l-ribo-hexopyranosyl)oxy]-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-2-O-(4-ethoxy-4-oxobutanoyl)-β-d-xylo-hexopyranosyl]oxy]oxacyclotetradecane-2,10-dione, Erythromycin A 2'-(ethyl succinate)
Nombre IUPAC 4-O-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimetilamino)-2-[[(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-14-etil-7,12,13-trihidroxi-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hidroxi-4-metaxi-4,6-dimetiloxan-2-il]oxi-3,5,7,9,11,13-hexametil-2,10-dioxo-ox-oxaciclotetradec-6-il]-6-metilox-3-il] 1-O-etil butanedioato
SMILES CCOC(=O)CCC(=O)O[C@H]1[C@H](O[C@@H]2[C@@H](C)[C@H](O[C@H]3C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O3)[C@@H](C)C(=O)O[C@H](CC)[C@@](C)(O)[C@H](O)[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)C[C@@]2(C)O)O[C@H](C)C[C@@H]1N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erythromycin A Ethylsuccinate
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C43H75NO16/c1-15-29-43(11,52)36(48)24(5)33(47)22(3)20-41(9,51)38(25(6)34(26(7)39(50)57-29)59-32-21-42(10,53-14)37(49)27(8)56-32)60-40-35(28(44(12)13)19-23(4)55-40)58-31(46)18-17-30(45)54-16-2/h22-29,32,34-38,40,48-49,51-52H,15-21H2,1-14H3/t22-,23-,24+,25+,26-,27+,28+,29-,32+,34+,35-,36-,37+,38-,40+,41-,42-,43-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 861.5086