Learn More
Eritromicina A N-óxido (>80%), TRC
Código de producto. 30137551
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137551 25 mg 25 miligramos
17933925 10 mg 10 miligramos
17904355 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137551 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE65340825MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 992-65-4
Fórmula molecular C37 H67 N O14
Peso molecular (g/mol) 749.93
Sinónimo Erythromycin, N-oxide, Oxacyclotetradecane, erythromycin deriv., Erythromycin A N-oxide, (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-4-[(2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]oxacyclotetradecane-2,10-dione N-Oxide, Erythromycin A 3' '-N-Oxide
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,6R)-2-[[(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-14-etil-7,12,13-trihidroxi-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hidroxi-4-metaxi-4,6-dimetiloxan-2-il]oxi-3,5,7,9,11,13-hexametil-2,10-dioxo-ox-ox-6-il]-3-hidroxi-N,N,6-trimetiloxan-4-aminoamino óxido
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)[N+](C)(C)[O-])[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erythromycin A N-Oxide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C37H67NO14/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(52-34-28(40)24(38(11,12)46)15-19(3)48-34)21(5)29(22(6)33(43)50-25)51-26-17-36(9,47-13)31(42)23(7)49-26/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 749.4562