Learn More
Eritromicina A Éter Enol, TRC
Código de producto. 30009804
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009804 25 mg 25 miligramos
17980865 10 mg 10 miligramos
17912225 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009804 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE64997025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33396-29-1
Fórmula molecular C37 H65 N O12
Peso molecular (g/mol) 715.91
Sinónimo Erythromycin A Enol Ether, Erythromycin Imp. E (EP), Erythromycin, 8,9-didehydro-9-deoxo-6-deoxy-6,9-epoxy-, 6,15-Dioxabicyclo[10.2.1]pentadecane, erythromycin deriv., 8,9-Anhydroerythromycin A 6,9-hemiketal, BRL 46357ER, EM 201, Erythromycin A enol ether, ME 4, (2R,3R,4S,5R,8R,9S,10S,11R,12R)-9-[(2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-5-ethyl-3,4dihydroxy-2,4,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-6,15dioxabicyclo[10.2.1]pentadec-1(14)-en-7-one
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,8R,9S,10S,11R,12R)-11-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimetilamino)-3-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-5-etil-3,4-dihidroxi-9-[(2R,4R,5S,6S)-5-hidroxi-4-metaxi-4,6-dimetiloxan-2-il]oxi-2,4,8,10,12,14-hexametil-6,15-dioxabiciclo[10.2.1]pentadec-1(14)-en-7-one
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@]4(C)CC(=C(O4)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erythromycin A Enol Ether
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C37H65NO12/c1-14-25-37(10,43)30(40)20(4)28-18(2)16-36(9,50-28)32(49-34-27(39)24(38(11)12)15-19(3)45-34)21(5)29(22(6)33(42)47-25)48-26-17-35(8,44-13)31(41)23(7)46-26/h19-27,29-32,34,39-41,43H,14-17H2,1-13H3/t19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,27-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 715.4507
Porcentaje de pureza >95%