Learn More
Éter enólico de eritromicina A, Mikromol™
Descripción
Éter enólico de eritromicina A
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Erythromycin A Enol Ether |
| CAS | 33396-29-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Erythromycin A Enol Ether |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C37 H65 N O12 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Erythromycin Imp. E (EP), Erythromycin A Enol Ether, Erythromycin Estolate Impurity E, Erythromycin Ethylsuccinate Impurity E, Erythromycin Impurity E, Erythromycin Lactobionate Impurity E, Erythromycin Stearate Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C37H65NO12/c1-14-25-37(10,43)30(40)20(4)28-18(2)16-36(9,50-28)32(49-34-27(39)24(38(11)12)15-19(3)45-34)21(5)29(22(6)33(42)47-25)48-26-17-35(8,44-13)31(41)23(7)46-26/h19-27,29-32,34,39-41,43H,14-17H2,1-13H3/t19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,27-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@]4(C)CC(=C(O4)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O)C |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4S,5R,8R,9S,10S,11R,12R)-11-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimetilamino)-3-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-5-etil-3,4-dihidroxi-9-[(2R,4R,5S,6S)-5-hidroxi-4-metoxi-4,6-dimetiloxan-2-il]oxi-2,4,8,10,12,14-hexametil-6,15-dioxabiciclo[10.2.1]pentadec-1(14)-en-7-ona |
| Mostrar más |