Learn More
Eritromicina A 6,9-Imino Éter, TRC
Código de producto. 30011343
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011343 10 mg 10 miligramos
30011821 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011343 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE65001510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99290-97-8
Fórmula molecular C37 H66 N2 O12
Peso molecular (g/mol) 730.93
Sinónimo 7,16-Dioxa-2-azabicyclo[11.2.1]hexadec-1-en-8-one, 10-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-6-ethyl-4,5-dihydroxy-3,5,9,11,13,15-hexamethyl-12-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, (1Z,3R,4R,5S,6R,9R,10S,11S,12R,13R,15R)-, 7,16-Dioxa-2-azabicyclo[11.2.1]hexadec-1-en-8-one, 10-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-6-ethyl-4,5-dihydroxy-3,5,9,11,13,15-hexamethyl-12-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, [3R-(3R*,4R*,5S*,6R*,9R*,10S*,11S*,12R*,13R*,15R*)]-, (1Z,3R,4R,5S,6R,9R,10S,11S,12R,13R,15R)-10-[(2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-6-ethyl-4,5-dihydroxy-3,5,9,11,13,15-hexamethyl-12-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-7,16-dioxa-2-azabicyclo[11.2.1]hexadec-1-en-8-one
Nombre IUPAC (1Z,3R,4R,5S,6R,9R,10S,11S,12R,13R,15R)-12-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimetilamino)-3-hidroxi-6-metil-tetrahidropiran-2-il]oxi-6-etil-4,5-dihidroxi-10-[(2R,4R,5S,6S)-5-hidroxi-4-metaxi-4,6-dimetil-tetrahidropiran-2-il]oxi-3,5,9,11,13,15-hexametil-7,16-dioxa-2-azabiciclo[11.2.1]hexadec-1-en-8-one
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@]4(C)C[C@@H](C)\C(=N\[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O)\O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erythromycin A 6,9-Imino Ether
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C37H66N2O12/c1-14-25-37(10,44)29(41)22(6)38-32-18(2)16-36(9,51-32)31(50-34-27(40)24(39(11)12)15-19(3)46-34)20(4)28(21(5)33(43)48-25)49-26-17-35(8,45-13)30(42)23(7)47-26/h18-31,34,40-42,44H,14-17H2,1-13H3/b38-32-/t18-,19-,20+,21-,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-,30+,31-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 730.4616
Porcentaje de pureza >95%