Learn More
Eritromicina,∽ 98%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11431631 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11431631 5 g -
11421631 1 g -
11451631 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11431631 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219019705
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Eritromicina∽ 98%, polvo blanco
  • Se utiliza en aplicaciones de cultivo celular a aproximadamente 100 mg/litro.
  • Dependiendo de la cepa de bacterias, se ha utilizado eritromicina entre 50 y 200 mg/L para controlar el crecimiento bacteriano.
  • Se puede inducir resistencia a la eritromicina en bacterias.
  • La eritromicina es un antibiótico macrólido que se une a la subunidad ribosomal 50S e inhibe la síntesis de proteínas.
  • Es una sustancia antimicrobiana producida por el crecimiento de ciertas cepas de Streptomyces erythreus.
  • Es una mezcla que consiste principalmente en eritromicina A con cantidades menores de eritromicinas B y C.
CAS 114-07-8
Fórmula molecular C37H67NO13
Peso molecular (g/mol) 733.94
Número MDL MFCD00084654
Clave InChI ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
PubChem CID 12560
ChEBI CHEBI:42355
Nombre IUPAC (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-{[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimetilamino)-3-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi}-14-etil-7,12,13-trihidroxi-4-{[(2R,4R,5S,6S)-5-hidroxi-4-metoxi-4,6-dimetiloxan-2-il]oxi}-3,5,7,9,11,13-hexametil-1-oxaciclotetradecano-2,10-diona
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erythromycin
Tipo Eritromicina
Forma física Polvo
Color Blanco
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ∽98%
Sinónimo E-mycin, Erycin
Formula Weight (peso de la fórmula) 733.95
Porcentaje de pureza 98%
Grado Not Available