Learn More
Eritromicina-13C,d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Erythromycin-13C,d3 |
| CAS | 2378755-50-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C3613CH64D3NO13 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | E-Base-13C,d3, E-Mycin-13C,d3, Erytromycin A-13C,d3, Aknemycin-13C,d3, Aknin-13C,d3, Eemgel-13C,d3, Ery-Derm-13C,d3, Erymax-13C,d3, Ery-Tab-13C,d3, Erythromid-13C,d3, ERYC-13C,d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C37H67NO13/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1/i11+1D3 |
| SMILES | C[C@@]([C@H](O)[C@@H](C)C1=O)(O)[C@@H](CC)OC([C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@@H](C)[C@H](O)[C@](C)(OC)C2)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](N(C)[13C]([2H])([2H])[2H])C[C@@H](C)O3)[C@@](O)(C)C[C@H]1C)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 737.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 737.4834 |
| Mostrar más |