Learn More
Eritromicina 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323871
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30323871 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30323871 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13203490AL1000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erythromycin A
CAS 114-07-8
Nombres de analitos o componentes Erythromycin A
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C37 H67 N O13
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Erythromycin A, Oxacyclotetradecane, erythromycin deriv., Abboticin, Abomacetin, Ak-Mycin, Aknin, Dotycin, E-Base, E-Mycin, EMU, ERYC, Emgel, Ermycin, EryDerm, Erycen, Erycette, Erycin, Erycinum, Erygel, Erymax, Erytab, Erythro, Erythrocin, Erythrogran, Erythromast 36, Erythromid, Ilotycin, Inderm, NSC 55929, Oxacyclotetradecane-2,10-dione, 4-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, [3R-(3R*,4S*,5S*,6R*,7R*,9R*,11R*,12R*,13S*,14R*)]-, PCE, Pantomicina, Retcin, Staticin, Stiemycin, T-Stat, Theramycin Z, Torlamicina, [3R-(3R*,4S*,5S*,6R*,7R*,9R*,11R*,12R*,13S*,14R*)]-4-[(2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]oxacyclotetradecane-2,10-dione, Erythromycin A, Erythromycin B, Erythromycin C
Fórmula InChI InChI=1S/C37H67NO13/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Nombre IUPAC (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(Dimetilamino)-3-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-14-etil-7,12,13-trihidroxi-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hidroxi-4-metoxi-4,6-dimetiloxan-2-il]oxi-3,5,7,9,11,13-hexametil-oxaciclotetradecano-2,10-diona
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 733.93
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 733,4612 g/mol