Learn More
Eritrolosamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Erythrolosamine |
| CAS | 53066-32-3 |
| Fórmula molecular | C29H53NO10 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 5-O-Desosaminylerythronolide A, 3-O-De(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)erythromycin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H53NO10/c1-11-20-29(8,37)24(34)16(4)21(31)14(2)13-28(7,36)25(17(5)22(32)18(6)26(35)39-20)40-27-23(33)19(30(9)10)12-15(3)38-27/h14-20,22-25,27,32-34,36-37H,11-13H2,1-10H3/t14-,15-,16+,17+,18-,19+,20-,22+,23-,24-,25-,27+,28-,29-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@]([C@H](O)[C@@H](C)C1=O)(O)[C@@H](CC)OC([C@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](N(C)C)C[C@@H](C)O2)[C@@](O)(C)C[C@H]1C)=O |
| Nombre IUPAC | (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-(((2S,3R,4S,6R)-4-(dimetilamino)-3-hidroxi-6-metiltetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)-14-etil-4,7,12,13-tetrahidroxi-3,5,7,9,11,13-hexametiloxaciclotetradecano-2,10-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 575.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 575.37 |