Learn More
Epóxido de eritro-N-Boc-3,5-difluoro-L-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15489575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15489575 1 g 1 g
15499575 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15489575 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52099.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 388071-27-0 | Molecular Formula: C15H19F2NO3 | Molecular Weight: 299.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 388071-27-0
Fórmula molecular C15H19F2NO3
Peso molecular (g/mol) 299.32
Número MDL MFCD08061630
Clave InChI NKGKCDXMOMAORK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo erythro-n-boc-l-3,5-difluorophenylalanine epoxide, tert-butyl s-2-3,5-difluorophenyl-1-s-oxiran-2-yl ethyl carbamate, tert-butyl n-1s-2-3,5-difluorophenyl-1-2s-oxiran-2-yl ethyl carbamate, erythro-n-boc-3,5-difluoro-l-phenylalanine epoxide, tert-butyl 1s-2-3,5-difluorophenyl-1-2s-oxiranyl ethylcarbamate, tert-butyl s-2-3,5-difluorophenyl-1-s-oxiran-2-yl ethylcarbamate, tert-butyl 1s-2-3,5-difluorophenyl-1-2s-oxiran-2-yl ethylcarbamate, tert-butyl 1s-2-3,5-difluorophenyl-1-2s-oxiran-2-yl ethyl carbamate
PubChem CID 9922319
Nombre IUPAC N-[(1S)-2-(3,5-difluorofenil)-1-[(2S)-oxiran-2-il]etil]carbamato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(F)=CC(F)=C1)C1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material erythro-N-Boc-3,5-difluoro-L-phenylalanine epoxide
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.31
Porcentaje de pureza 95%