Learn More
Eritrocloranfenicol D5 (anillo D4, bencilo D) 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Dichloro-N-[(1R,2S)-1-deuterio-1,3-dihydroxy-1-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrophenyl)propan-2-yl]acetamide |
| CAS | 1426174-26-6 |
| Disolvente o matriz | Acetonitrile |
| Fórmula molecular | C11 2H5 H7 Cl2 N2 O5 |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | 2,2-Dichloro-N-[(1R,2S)-1-deuterio-1,3-dihydroxy-1-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrophenyl)propan-2-yl]acetamide, (Erythro)-Chloramphenicol D5 (ring D4, benzyl D), 2,2-Dichloro-N-[(1S,2R)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenyl-2,3,5,6-d4)ethyl-2-d]acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9+/m0/s1/i1D,2D,3D,4D,9D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1[N+](=O)[O-])[C@@]([2H])(O)[C@H](CO)NC(=O)C(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | 2,2-dicloro-N-[(1R,2S)-1-deuterio-1,3-dihidroxi-1-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrofenil)propan-2-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 328.16 |
| Mostrar más |