Learn More
Ácido (+/-)-eritro-aleurítico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318225
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11318225 5 g 5 g
11328225 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318225 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08542.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 533-87-9 | C16H32O5 | 304.427 g/mol
α-Aleuritic acid is a major ingredient of shellac and is also a starting reagent in the manufacture of perfumes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido α-aleurítico es un ingrediente principal de la goma laca y también es un reactivo de partida en la fabricación de perfumes.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, ácido acético y acetona.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 533-87-9
Fórmula molecular C16H32O5
Peso molecular (g/mol) 304.427
Número MDL MFCD00135596
Clave InChI MEHUJCGAYMDLEL-LSDHHAIUSA-N
Sinónimo aleuretic acid, 8,9,15-trihydroxypentadecane-1-carboxylic acid, 9,10,16-trihydroxypalmitic acid, 10r,9s-9,10,16-trihydroxyhexadecanoic acid, 9s,10r-9,10,16-trihydroxyhexadecanoic acid, unii-442lq2k03a component
PubChem CID 7269316
Nombre IUPAC ácido (9S,10R)-9,10,16-trihidroxihexadecanoico
SMILES C(CCCC(C(CCCCCCO)O)O)CCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-erythro-Aleuritic acid
Punto de fusión 97°C to 101°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 1727724
Índice Merck 14,231
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,acetic acid and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.43
Porcentaje de pureza 95%