Learn More
Ácido (±)-eritroaleurítico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10255040 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10255040 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 10255040 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 133730250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-erythro-Aleuritic acid
Nombre de nota 95%
CAS 533-87-9
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 100°C to 105°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C16H32O5
Fórmula lineal HO(CH2)5CH(OH)CH(OH)(CH2)7COOH
Número MDL MFCD00135596
Cantidad 25 g
Beilstein 03, III, 901
Índice Merck 15, 225
Sinónimo aleuretic acid, 8,9,15-trihydroxypentadecane-1-carboxylic acid, 9,10,16-trihydroxypalmitic acid, 10r,9s-9,10,16-trihydroxyhexadecanoic acid, 9s,10r-9,10,16-trihydroxyhexadecanoic acid, unii-442lq2k03a component
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl acetate,,soluble in aq. alkali solution
Clave InChI MEHUJCGAYMDLEL-LSDHHAIUSA-N
SMILES C(CCCC(C(CCCCCCO)O)O)CCCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido (9S,10R)-9,10,16-trihidroxihexadecanoico
Peso molecular (g/mol) 304.41
PubChem CID 7269316
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.41
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino