Learn More
eritro-5-amino-4-cloro-6-(2-hidroxi-3-nonilamino)pirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | erythro-5-Amino-4-chloro-6-(2-hydroxy-3-nonylamino)pyrimidine |
| CAS | 59262-85-0 |
| Fórmula molecular | C13H23ClN4O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | NSC 272455, erythro-3-(5-Amino-6-chloropyrimidin-4-ylamino)nonan-2-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H23ClN4O/c1-3-4-5-6-7-10(9(2)19)18-13-11(15)12(14)16-8-17-13/h8-10,19H,3-7,15H2,1-2H3,(H,16,17,18)/t9-,10+/m1/s1 |
| SMILES | O[C@H](C)[C@H](CCCCCC)NC1=C(N)C(Cl)=NC=N1 |
| Nombre IUPAC | (2R,3S)-3-((5-amino-6-cloropirimidin-4-il)amino)nonan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 286.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.16 |