Learn More
Eritritol, TRC
Código de producto. 30372126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30372126 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30372126 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE65010050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material meso-Erythritol
CAS 149-32-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C4 H10 O4
Cantidad 50 mg
Sinónimo Erythritol, (2R,3S)-Butane-1,2,3,4-tetrol, meso-erythritol, 1,2,3,4-Butanetetrol, (2R,3S)-rel-, 1,2,3,4-Butanetetrol, (R*,S*)-, Erythritol (8CI), (2R,3S)-Butane-1,2,3,4-tetraol, C* Eridex 16954, C*Eridex, Cargill Zerose 16957, Eridex F 16960, Erythrit, Erythritol 100M, Erythrol, F 8015, Lakanto-S, Mesoerythritol, NIK 242, NSC 8099, Phycitol, Zerose, Zerose 01657, Zerose 16952, Zerose Tm 16957, meso-Erythritol
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)CO
Nombre IUPAC (2S,3R)-butano-1,2,3,4-tetrol
Peso molecular (g/mol) 122.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.0579
Porcentaje de pureza >95