Learn More
Eritritol, Mikromol™
Descripción
Eritritol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | meso-Erythritol |
| CAS | 149-32-6 |
| Nombres de analitos o componentes | meso-Erythritol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C4 H10 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Erythritol, (2R,3S)-Butane-1,2,3,4-tetrol, meso-erythritol, 1,2,3,4-Butanetetrol, (2R,3S)-rel-, 1,2,3,4-Butanetetrol, (R*,S*)-, Erythritol (8CI), (2R,3S)-Butane-1,2,3,4-tetraol, C* Eridex 16954, C*Eridex, Cargill Zerose 16957, Eridex F 16960, Erythrit, Erythritol 100M, Erythrol, F 8015, Lakanto-S, Mesoerythritol, NIK 242, NSC 8099, Phycitol, Zerose, Zerose 01657, Zerose 16952, Zerose Tm 16957, meso-Erythritol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8H,1-2H2/t3-,4+ |
| SMILES | OC[C@@H](O)[C@@H](O)CO |
| Nombre IUPAC | (2S,3R)-butano-1,2,3,4-tetrol |
| Mostrar más |