Learn More
Nitrilo erúcico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Erucic Nitrile |
| CAS | 73170-89-5 |
| Fórmula molecular | C22 H41 N |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 13-Docosenenitrile (13Z) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H41N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23/h9-10H,2-8,11-21H2,1H3/b10-9+ |
| SMILES | CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCCCCCC#N |
| Nombre IUPAC | (E)-docos-13-enonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 319.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 319.3239 |