Learn More
Ácido Erúcico, TRC
Código de producto. 17933075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17933075 5 g 5 g
17981675 10 g 10 g
17972865 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17933075 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE6499005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-86-7
Fórmula molecular C22 H42 O2
Peso molecular (g/mol) 338.57
Sinónimo 13-Docosenoic acid, (Z)- (8CI), (13Z)-13-Docosenoic acid, (13Z)-Docosenoic acid, (Z)-13-Docosenoic acid, (Z)-Erucic acid, 13(Z)-Docosenoic acid, 13-cis-Docosenoic acid, Erucic acid, Hystrene 2290, Jaric 22:1, Nouracid RE 07, Prifrac 2990, cis-13-Docosenoic acid, cis-13-Erucic acid, δ13-cis-Docosenoic acid, Erucic Acid
Nombre IUPAC ácido (Z)-docos-13-enoico
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erucic Acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H42O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h9-10H,2-8,11-21H2,1H3,(H,23,24)/b10-9-
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.3185