Learn More
Ácido erúcico, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342656 250 g 250 g
11332656 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342656 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08685.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-86-7 | C22H42O2 | 338.576 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-86-7
Fórmula molecular C22H42O2
Peso molecular (g/mol) 338.576
Número MDL MFCD00063188
Clave InChI DPUOLQHDNGRHBS-KTKRTIGZSA-N
Sinónimo erucic acid, cis-13-docosenoic acid, z-docos-13-enoic acid, 13-docosenoic acid, z, cis-erucic acid, 13-cis-docosenoic acid, 13-docosenoic acid, z-13-docosenoic acid, hystrene 2290
PubChem CID 5281116
ChEBI CHEBI:28792
Nombre IUPAC ácido (Z)-docos-13-enoico
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erucic acid
Punto de fusión 29°C to 33°C
Punto de ebullición 265°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 250 g
Beilstein 1728049
Índice Merck 14,3674
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.58
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico