Learn More
Éster metílico del ácido erúcico, TRC
Código de producto. 30135383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135383 25 mL 25 ml
30133803 5 mL 5 ml
30005828 1 mL 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135383 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE64991525ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1120-34-9
Fórmula molecular C23 H44 O2
Peso molecular (g/mol) 352.59
Sinónimo Methyl Erucate, 13-Docosenoic acid, methyl ester, (13Z)-, 13-Docosenoic acid, methyl ester, (Z)- (8CI), Brassidic acid, methyl ester (6CI), (Z)-Erucic acid methyl ester, Agnique ME 22U, Erucic acid methyl ester, Methyl 13(Z)-docosenoate, Methyl cis-13-docosenoate, Methyl erucate
Nombre IUPAC metil(Z)-docos-13-enoato
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erucic acid methyl ester
Cantidad 25 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C23H44O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h10-11H,3-9,12-22H2,1-2H3/b11-10-
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.3341