Learn More
Ertugliflozin, MedChemExpress
Código de producto. 16496538
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16496538 10 mg 10 miligramos
16429127 5 mg 5 miligramos
16422637 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16496538 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15461
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Ertugliflozin (PF-04971729) is a potent, selective and orally active inhibitor of the sodium-dependent glucose cotransporter 2 (SGLT2), with an IC50 of 0.877 nM for h-SGLT2. Has the potential for the treatment of type 2 diabetes mellitus.
Ertugliflozin (PF-04971729) is a potent, selective and orally active inhibitor of the sodium-dependent glucose cotransporter 2 (SGLT2), with an IC50 of 0.877 nM for h-SGLT2. Has the potential for the treatment of type 2 diabetes mellitus.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ertugliflozin
CAS 1210344-57-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H25ClO7
Cantidad 10 mg
Sinónimo PF-04971729
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (572.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C([C@]23O[C@@](CO)(CO3)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C=C1CC4=CC=C(OCC)C=C4
Peso molecular (g/mol) 436.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 436.88
Porcentaje de pureza 98.82%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism