Learn More
Ertugliflozin L-pyroglutamic acid, MedChemExpress
Descripción
Ertugliflozin L-pyroglutamic acid (PF-04971729 L-pyroglutamic acid) is a potent, selective and orally active inhibitor of the sodium-dependent glucose cotransporter 2 (SGLT2), with an IC50 of 0.877 nM for h-SGLT2. Has the potential for the treatment of type 2 diabetes mellitus.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ertugliflozin L-pyroglutamic acid |
| CAS | 1210344-83-4 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H32ClNO10 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | PF-04971729 L-pyroglutamic acid |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 125 mg/mL (220.85 mM) |
| SMILES | ClC1=CC=C([C@]23O[C@@](CO)(CO3)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C=C1CC4=CC=C(OCC)C=C4.O=C5CC[C@@H](C(O)=O)N5 |
| Peso molecular (g/mol) | 566.0 |
| Mostrar más |