Learn More
Melford Sal sódica de ertapenem
Descripción
La sal sódica de ertapenem es un antibiótico potente y pertenece a la clase de antibióticos carbapenémicos.
Es eficaz contra un amplio espectro de bacterias Gram-positivas y Gram-negativas, incluidas cepas resistentes a múltiples fármacos.
En el campo de la microbiología y la investigación de enfermedades infecciosas, la sal sódica de ertapenem se utiliza comúnmente como herramienta para estudiar la susceptibilidad y resistencia bacteriana. Se puede emplear en pruebas de susceptibilidad antimicrobiana para determinar la eficacia de diferentes antibióticos contra aislamientos bacterianos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ertapenem Sodium Salt |
| CAS | 153773-82-1 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula molecular | C22H24N3NaO7S |