Learn More
Ertapenem sodium, MedChemExpress
Descripción
Ertapenem sodium (L-749345) is a broad spectrum and long acting β-lactam antibiotic. Ertapenem sodium has a broad-spectrum anti-anaerobic activity against a variety of anaerobes with a mode MIC of 0.12 μg/mL. Ertapenem sodium can be used for the research of severe infections caused by bacteria in the skin, lungs, stomach, pelvis, and urinary tract.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ertapenem sodium |
| Forma física | Powder |
| CAS | 153773-82-1 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H24N3NaO7S |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | L-749345 MK-826 |
| Información de solubilidad | H2O : 50 mg/mL (100.50 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |