Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ertapenem sódico, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15545296 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15545296 250 mg 250 miligramos
15535296 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15545296 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 460642500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153773-82-1
Fórmula molecular C22H24N3NaO7S
Peso molecular (g/mol) 497.5
Clave InChI ZXNAQFZBWUNWJM-HRXMHBOMSA-M
Sinónimo 1-azabicyclo 3.2.0 hept-2-ene-2-carboxylic acid, 3-3s,5s-5-3-ca rboxyphenyl amino carbonyl-3-pyrrolidinyl thio-6-1r-1-hydroxyethy l-4-methyl-7-oxo-, monosodium salt, 4r,5s,6s
PubChem CID 131675376
ChEBI CHEBI:60070
Nombre IUPAC sodio;(2S,4S)-4-[[(4R,5S,6S)-2-carboxi-6-[(1R)-1-hidroxietil]-4-metil-7-oxo-1-azabiciclo[3.2.0]hepat-2-en-3-il]sulfanil]-N-(3-carboxifenil)pirrolidin-2-carboximidato
SMILES CC1C2C(C(=O)N2C(=C1SC3CC(NC3)C(=NC4=CC=CC(=C4)C(=O)O)[O-])C(=O)O)C(C)O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ertapenem sodium
Punto de fusión 230.0°C to 234.0°C
Pérdida por secado 15% to 19%
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 80% min. (HPLC)
Cantidad 250 mg
Beilstein 15,3731
Formula Weight (peso de la fórmula) 497.5
Porcentaje de pureza 85%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ertapenem sodium
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.