Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ertapenem sódico, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15535296 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15535296 1 g 1 g
15545296 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15535296 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 460640010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153773-82-1
Fórmula molecular C22H24N3NaO7S
Peso molecular (g/mol) 497.5
Clave InChI ZXNAQFZBWUNWJM-HRXMHBOMSA-M
Sinónimo 1-azabicyclo 3.2.0 hept-2-ene-2-carboxylic acid, 3-3s,5s-5-3-ca rboxyphenyl amino carbonyl-3-pyrrolidinyl thio-6-1r-1-hydroxyethy l-4-methyl-7-oxo-, monosodium salt, 4r,5s,6s
PubChem CID 131675376
ChEBI CHEBI:60070
Nombre IUPAC sodio;(2S,4S)-4-[[(4R,5S,6S)-2-carboxi-6-[(1R)-1-hidroxietil]-4-metil-7-oxo-1-azabiciclo[3.2.0]hepat-2-en-3-il]sulfanil]-N-(3-carboxifenil)pirrolidin-2-carboximidato
SMILES CC1C2C(C(=O)N2C(=C1SC3CC(NC3)C(=NC4=CC=CC(=C4)C(=O)O)[O-])C(=O)O)C(C)O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ertapenem sodium
Punto de fusión 230.0°C to 234.0°C
Pérdida por secado 15% to 19%
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 80% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 15,3731
Formula Weight (peso de la fórmula) 497.5
Porcentaje de pureza 85%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ertapenem sodium
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.