Learn More
Sal sódica del éster metílico de ertapenem, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ertapenem Methyl Ester Sodium Salt |
| CAS | 1632985-10-4 |
| Fórmula molecular | C23H26N3NaO7S |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 3-[[(3S,5S)-5-[[[3-(Ethoxycarbonyl)phenyl]amino]carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic Acid Sodium Salt |
| SMILES | [Na+].COC(=O)c1cccc(NC(=O)[C@@H]2C[C@@H](CN2)SC3=C(N4[C@H]([C@H]3C)[C@@H]([C@@H](C)O)C4=O)C(=O)[O-])c1 |
| Peso molecular (g/mol) | 511.52 |