Learn More
Erlotinib, MedChemExpress
Descripción
Erlotinib (CP-358774) is a directly acting EGFR tyrosine kinase inhibitor, with an IC50 of 2 nM for human EGFR. Erlotinib reduces EGFR autophosphorylation in intact tumor cells with an IC50 of 20 nM. Erlotinib is used for the treatment of non-small cell lung cancer.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Erlotinib |
| CAS | 183321-74-6 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H23N3O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | CP-358774 NSC 718781 OSI-774 |
| Información de solubilidad | DMSO : 3.94 mg/mL (10.01 mM; ultrasonic and warming and heat to 40°C) |
| SMILES | C#CC1=CC=CC(NC2=NC=NC3=C2C=C(C(OCCOC)=C3)OCCOC)=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 393.44 |
| Mostrar más |