Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de erlotinib
Código de producto. 15831032 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15831032 5 g 5 g
15821032 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15831032 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 462330050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 183319-69-9 | C22H24ClN3O4 | 429.90 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 183319-69-9
Fórmula molecular C22H24ClN3O4
Peso molecular (g/mol) 429.90
Clave InChI GTTBEUCJPZQMDZ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC Clorhidrato de n-(3-etinilfenil)-6,7-bis(2-metoxietoxi)quinazolina-4-amina
SMILES Cl.COCCOC1=C(OCCOC)C=C2C(NC3=CC=CC(=C3)C#C)=NC=NC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erlotinib hydrochloride
Punto de fusión 215.0°C to 227.0°C
Color Transparente
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: slightly soluble. Other solubilities: soluble in dimethylsulfoxide, slightly soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 429.9